Stampa…
5-Bromo-3-pyridineboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9542-1G OR9542-5G
APOSOR9542-1GEA 55.8 EUR
APOSOR9542-1G APOSOR9542-5G
5-Bromo-3-pyridineboronic acid 96%
5-Bromo-3-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BBrNO₂
Punto di fusione: 260 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02685634
CAS Number: 452972-09-7