Stampa…
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR954166-10G OR954166-1G OR954166-5G
APOSOR954166-10GEA 868 EUR
APOSOR954166-10G APOSOR954166-1G APOSOR954166-5G
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
Peso molecolare: 254,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04966956
CAS Number: 167479-13-2