Stampa…
3-(Benzyloxy)propan-1-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954152-1G OR954152-250MG
APOSOR954152-1GEA 328 EUR
APOSOR954152-1G APOSOR954152-250MG
3-(Benzyloxy)propan-1-amine 95%
3-(Benzyloxy)propan-1-amine
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07339550
CAS Number: 16728-64-6