Stampa…
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954133-1G OR954133-5G
APOSOR954133-1GEA 43.5 EUR
APOSOR954133-1G APOSOR954133-5G
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005715
CAS Number: 10045-45-1