Stampa…
Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954127-1G OR954127-250MG
APOSOR954127-1GEA 574 EUR
APOSOR954127-1G APOSOR954127-250MG
Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 97%
Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100237
CAS Number: 362703-30-8