Stampa…
3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9541-1G OR9541-5G
APOSOR9541-1GEA 143 EUR
APOSOR9541-1G APOSOR9541-5G
3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid 98%
3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid
Formula: C₁₄H₁₁BrO₃
Peso molecolare: 307,139 g/mol
Punto di fusione: 198…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436069
CAS Number: 17054-27-2