Stampa…
Methyl-2-pyridylacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Pyridineacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Pyridineacetate, Methyl 2-(pyridin-2-yl)acetate, 2-Pyridylacetic Acid Methyl Ester
OR954071-1G OR954071-25G OR954071-5G
APOSOR954071-1GEA 53.9 EUR
APOSOR954071-1G APOSOR954071-25G APOSOR954071-5G
Methyl-2-pyridylacetate 95%
Methyl-2-pyridylacetate
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,17 g/mol
Punto di ebollizione: 137 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006358
CAS Number: 1658-42-0