Stampa…
(Indan-5-yloxy)acetic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954050-10G OR954050-1G OR954050-5G
APOSOR954050-10GEA 1010 EUR
APOSOR954050-10G APOSOR954050-1G APOSOR954050-5G
(Indan-5-yloxy)acetic acid 96%
(Indan-5-yloxy)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01672404
CAS Number: 1878-58-6