2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954047-1G
OR954047-250MG
APOSOR954047-1GEA
435
EUR
APOSOR954047-1G
APOSOR954047-250MG
2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
2-(Ethylthio)benzoic acid
Formula:
C₉H₁₀O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00094046 CAS Number: 21101-79-1 |