Stampa…
3-Amino-N,N-diethylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954032-10G OR954032-1G OR954032-5G
APOSOR954032-10GEA 754 EUR
APOSOR954032-10G APOSOR954032-1G APOSOR954032-5G
3-Amino-N,N-diethylbenzamide 98%
3-Amino-N,N-diethylbenzamide
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025279
CAS Number: 68269-83-0