Stampa…
4-Methoxymethylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Methoxymethyl)benzoic acid
OR954026-1G OR954026-250MG
APOSOR954026-1GEA 488 EUR
APOSOR954026-1G APOSOR954026-250MG
4-Methoxymethylbenzoic acid 95%
4-Methoxymethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06375934
CAS Number: 67003-50-3