Stampa…
Pyrrolidine-1-carbothioamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954024-10G OR954024-1G OR954024-5G
APOSOR954024-10GEA 931 EUR
APOSOR954024-10G APOSOR954024-1G APOSOR954024-5G
Pyrrolidine-1-carbothioamide 98%
Pyrrolidine-1-carbothioamide
Formula: C₅H₁₀N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00178436
CAS Number: 40398-36-5