Stampa…
8-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-8-ol, 1,2,3,4-Tetrahydro-8-hydroxyquinoline
OR954020-1G OR954020-25G OR954020-5G
APOSOR954020-1GEA 109 EUR
APOSOR954020-1G APOSOR954020-25G APOSOR954020-5G
8-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
8-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,1900 g/mol
Punto di fusione: 115…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02656029
CAS Number: 6640-50-2