Stampa…
Methyl-4-bromo-3-methoxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9540-1G OR9540-25G OR9540-5G
APOSOR9540-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9540-1G APOSOR9540-25G APOSOR9540-5G
Methyl-4-bromo-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-bromo-3-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉BrO₃
Punto di fusione: 58…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08436018
CAS Number: 17100-63-9