Stampa…
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Methylphenoxy)ethanamine
OR953999-1G OR953999-250MG
APOSOR953999-1GEA 120 EUR
APOSOR953999-1G APOSOR953999-250MG
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride 95%
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₄ClNO
Peso molecolare: 187,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02667723
CAS Number: 6487-99-6