Stampa…
4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953987-10G OR953987-1G OR953987-5G
APOSOR953987-10GEA 648 EUR
APOSOR953987-10G APOSOR953987-1G APOSOR953987-5G
4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine 98%
4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine
Formula: C₉H₁₀N₂S
Peso molecolare: 178,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00659246
CAS Number: 64036-71-1