Stampa…
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953983-1G OR953983-250MG OR953983-5G
APOSOR953983-1GEA 270 EUR
APOSOR953983-1G APOSOR953983-250MG APOSOR953983-5G
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine
Formula: C₈H₁₃N₃
Peso molecolare: 151,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08272104
CAS Number: 354824-17-2