Stampa…
1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953972-1G OR953972-5G
APOSOR953972-1GEA 205 EUR
APOSOR953972-1G APOSOR953972-5G
1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04309657
CAS Number: 640264-45-5