Stampa…
N-[4-(Aminomethyl)benzyl]-N,N--dimethylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-(Aminomethyl)phenyl)-N,N-dimethylmethanamine, 4-Dimethylaminomethylbenzylamine
OR953945-1G OR953945-250MG
APOSOR953945-1GEA 364 EUR
APOSOR953945-1G APOSOR953945-250MG
N-[4-(Aminomethyl)benzyl]-N,N--dimethylamine 98%
N-[4-(Aminomethyl)benzyl]-N,N--dimethylamine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04107485
CAS Number: 34490-85-2