Stampa…
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((Methylamino)methyl)benzonitrile
OR953944-1G OR953944-5G
APOSOR953944-1GEA 168 EUR
APOSOR953944-1G APOSOR953944-5G
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile 98%
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09738490
CAS Number: 34403-48-0