Stampa…
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953943-1G OR953943-250MG
APOSOR953943-1GEA 633 EUR
APOSOR953943-1G APOSOR953943-250MG
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₇ClO₃
Peso molecolare: 198,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06753266
CAS Number: 34385-94-9