3-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953934-1G
OR953934-5G
APOSOR953934-1GEA
85.7
EUR
APOSOR953934-1G
APOSOR953934-5G
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Formula:
C₉H₁₂N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01168905 CAS Number: 33322-60-0 |