Stampa…
4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR953913-1G OR953913-250MG OR953913-5G
APOSOR953913-1GEA 58.2 EUR
APOSOR953913-1G APOSOR953913-250MG APOSOR953913-5G
4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₁₀H₅ClN₂O
Peso molecolare: 204,6100 g/mol
Punto di fusione: 146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00763943
CAS Number: 39876-88-5