Stampa…
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-((3-Chloropropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9539-1G OR9539-5G
APOSOR9539-1GEA 139 EUR
APOSOR9539-1G APOSOR9539-5G
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BClNO₃
Peso molecolare: 241,4800 g/mol
Punto di fusione: 218…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436014
CAS Number: 874288-10-5