Stampa…
2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl butyrate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-5-oxocyclopent-1-en-1-yl butyrate, Butyric Acid 2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Ester
OR953884-1G OR953884-5G
APOSOR953884-1GEA 52.4 EUR
APOSOR953884-1G APOSOR953884-5G
2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl butyrate 95%
2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl butyrate
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798052
CAS Number: 68227-51-0