Stampa…
2-Piperidin-3-yl-1H-benzimidazole ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Piperidin-3-yl)-1H-benzo[d]imidazole
OR953882-1G OR953882-5G
APOSOR953882-1GEA 59.6 EUR
APOSOR953882-1G APOSOR953882-5G
2-Piperidin-3-yl-1H-benzimidazole ≥98%
2-Piperidin-3-yl-1H-benzimidazole
Formula: C₁₂H₁₅N₃
Peso molecolare: 201.27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738924
CAS Number: 123771-23-3