Stampa…
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953872-1G OR953872-250MG
APOSOR953872-1GEA 713 EUR
APOSOR953872-1G APOSOR953872-250MG
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine 95%
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine
Formula: C₉H₁₁N₃
Peso molecolare: 161,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738922
CAS Number: 43170-96-3