Stampa…
5-Benzylthiazol-2-ylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953871-1G OR953871-5G
APOSOR953871-1GEA 227 EUR
APOSOR953871-1G APOSOR953871-5G
5-Benzylthiazol-2-ylamine 95%
5-Benzylthiazol-2-ylamine
Formula: C₁₀H₁₀N₂S
Peso molecolare: 190,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00547831
CAS Number: 121952-97-4