Stampa…
H-Phg(4-Cl)-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-Phg(4-Cl)-OH, 4-Chloro-L-2-phenylglycine, L-2-(4-Chlorophenyl)glycine, (S)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid
OR953851-1G OR953851-25G OR953851-5G
APOSOR953851-1GEA 65.5 EUR
APOSOR953851-1G APOSOR953851-25G APOSOR953851-5G
H-Phg(4-Cl)-OH 97%
H-Phg(4-Cl)-OH
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701467
CAS Number: 67336-19-0