Stampa…
Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-amine
OR953834-1G OR953834-5G
APOSOR953834-1GEA 108 EUR
APOSOR953834-1G APOSOR953834-5G
Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine 98%
Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine
Formula: C₆H₅N₃O
Peso molecolare: 135,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117798
CAS Number: 92914-74-4