Stampa…
3-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953833-1G OR953833-5G
APOSOR953833-1GEA 168 EUR
APOSOR953833-1G APOSOR953833-5G
3-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 95%
3-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00116199
CAS Number: 50790-30-2