Stampa…
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953815-10G OR953815-1G OR953815-5G
APOSOR953815-10GEA 332 EUR
APOSOR953815-10G APOSOR953815-1G APOSOR953815-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 98%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Peso molecolare: 143,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659684
CAS Number: 517918-95-5