Stampa…
Isoquinoline-1-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953813-1G OR953813-250MG
APOSOR953813-1GEA 126 EUR
APOSOR953813-1G APOSOR953813-250MG
Isoquinoline-1-carbaldehyde 95%
Isoquinoline-1-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738864
CAS Number: 4494-18-2