Stampa…
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953792-1G OR953792-250MG
APOSOR953792-1GEA 128 EUR
APOSOR953792-1G APOSOR953792-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde 95%
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739249
CAS Number: 56671-67-1