Stampa…
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR953758-250MG OR953758-1G
APOSOR953758-250MGEA 37.9 EUR
APOSOR953758-250MG APOSOR953758-1G
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClIN
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD16610529
CAS Number: 1197957-18-8