3-Amino-4-methylpyridazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953732-1G
OR953732-250MG
APOSOR953732-1GEA
579
EUR
APOSOR953732-1G
APOSOR953732-250MG
3-Amino-4-methylpyridazine 95%
3-Amino-4-methylpyridazine
Formula:
C₅H₇N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08460975 CAS Number: 90568-15-3 |