Stampa…
1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953712-1G OR953712-250MG
APOSOR953712-1GEA 105 EUR
APOSOR953712-1G APOSOR953712-250MG
1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690251
CAS Number: 21005-45-8