4-Bromo-o-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Bromo-2-methylbenzoic acid
Formula:
C₈H₇BrO₂ Punto di fusione: 180…184 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040905 CAS Number: 68837-59-2 EINECS: 272-437-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |