Stampa…
3,4-Dicyanoaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953694-25G OR953694-5G OR953694-100G
APOSOR953694-25GEA 139 EUR
APOSOR953694-25G APOSOR953694-5G APOSOR953694-100G
3,4-Dicyanoaniline 97%
3,4-Dicyanoaniline
Formula: C₈H₅N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041741
CAS Number: 56765-79-8