Stampa…
4-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953653-1G OR953653-5G
APOSOR953653-1GEA 328 EUR
APOSOR953653-1G APOSOR953653-5G
4-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 98%
4-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Peso molecolare: 192,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02254125
CAS Number: 18986-09-9