Stampa…
9-Benzyl-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
OR953603-1G OR953603-25G OR953603-5G
APOSOR953603-1GEA 71.3 EUR
APOSOR953603-1G APOSOR953603-25G APOSOR953603-5G
9-Benzyl-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 97%
9-Benzyl-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane
Formula: C₁₅H₁₉NO
Peso molecolare: 229,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144851
CAS Number: 2291-58-9