Stampa…
Ethyl-1-methylpyrrolidine-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953602-1G OR953602-250MG
APOSOR953602-1GEA 249 EUR
APOSOR953602-1G APOSOR953602-250MG
Ethyl-1-methylpyrrolidine-3-carboxylate 95%
Ethyl-1-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12198863
CAS Number: 14398-95-9