Stampa…
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953579-1G OR953579-5G
APOSOR953579-1GEA 168 EUR
APOSOR953579-1G APOSOR953579-5G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Peso molecolare: 190,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191310
CAS Number: 169749-99-9