Stampa…
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953566-100MG OR953566-1G OR953566-250MG
APOSOR953566-100MGEA 287 EUR
APOSOR953566-100MG APOSOR953566-1G APOSOR953566-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde
Formula: C₈H₅IN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457789
CAS Number: 900514-07-0