Stampa…
N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953558-1G OR953558-5G
APOSOR953558-1GEA 502 EUR
APOSOR953558-1G APOSOR953558-5G
N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide 95%
N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide
Formula: C₉H₇ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463630
CAS Number: 50982-66-6