Stampa…
1-tert-Butylazetidin-3-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR953557-25G OR953557-50G OR953557-5G
APOSOR953557-25GEA 310 EUR
APOSOR953557-25G APOSOR953557-50G APOSOR953557-5G
1-tert-Butylazetidin-3-ol
1-tert-Butylazetidin-3-ol
Formula: C₇H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02323245
CAS Number: 13156-04-2