Stampa…
Ethyl-2,4-dimethylbenzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2,4-dimethylbenzoate
OR953516-100G OR953516-25G OR953516-5G
APOSOR953516-100GEA 547 EUR
APOSOR953516-100G APOSOR953516-25G APOSOR953516-5G
Ethyl-2,4-dimethylbenzoate 96%
Ethyl-2,4-dimethylbenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015438
CAS Number: 33499-42-2