Stampa…
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9535-1G OR9535-250MG
APOSOR9535-1GEA 170 EUR
APOSOR9535-1G APOSOR9535-250MG
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate
Formula: C₁₅H₁₃BrO₃
Punto di ebollizione: 202…203 °C/4mmHg
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436016
CAS Number: 17054-26-1