Stampa…
4,5-Dichloroquinazoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953494-1G OR953494-250MG
APOSOR953494-1GEA 126 EUR
APOSOR953494-1G APOSOR953494-250MG
4,5-Dichloroquinazoline 95%
4,5-Dichloroquinazoline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909637
CAS Number: 2148-55-2