5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953479-100MG
OR953479-1G
OR953479-250MG
APOSOR953479-100MGEA
168
EUR
APOSOR953479-100MG
APOSOR953479-1G
APOSOR953479-250MG
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid 95%
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid
Formula:
C₈H₁₀O₂S Peso molecolare: 170,23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06654975 CAS Number: 40808-25-1 |